Évaporateurs rotatifs, Laborota 20 control
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 EUR InStock
531-3411 531-3415
Évaporateurs rotatifs, Laborota 20 control
Évaporateurs Évaporateurs rotatifs
Évaporateurs à grande échelle jusqu'à 20 L.
  • Affichages numériques distincts et lumineux pour tous les paramètres de distillation
  • Rampes programmables individuellement
  • Système de support breveté des ballons permettant un fonctionnement individuel
Caractéristiques :
Contrôleur intégré de température et de vide
Système de remplissage automatique du bain en eau afin d'éliminer les problèmes liés à un fonctionnement à sec
Protection brevetée des cassettes du récepteur contre les bris de verrerie, faisant également office de support de ballons autoportant
Ballons récepteurs présentant en standard des vannes de vidange inférieures renforcées
Interface RS232 permettant de programmer ou de contrôler le processus de distillation
Choix de différents ensembles de verrerie:
R : comprend un réfrigérant ascendant, un ballon d'évaporation de 20 L, un ballon récepteur de 10 L; verrerie recommandée pour toutes les distillations standard.
R Shorty: identique à la verrerie R, mais disposant d'un réfrigérant 320 mm plus court. Capacité de distillation identique. Verrerie idéale pour les laboratoires dans le cadre des applications sous hotte ou présentant une hauteur limitée.
RC: comprend un réfrigérant ascendant, un ballon d'évaporation de 20 L, deux ballons récepteurs de 10 L; verrerie recommandée pour toutes les distillations standard.
RC Shorty: identique à la verrerie R, mais disposant d'un réfrigérant 320 mm plus court. Capacité de distillation identique. Verrerie idéale pour les laboratoires dans le cadre des applications sous hotte ou présentant une hauteur limitée.
A: comprend un réfrigérant descendant, un vase d'expansion, un ballon d'évaporation de 20 L, un ballon récepteur de 10 L; verrerie recommandée pour tous les solvants qui ont tendance à générer des éclaboussures ou de la mousse.
AC: comprend un réfrigérant descendant, un vase d'expansion, un ballon d'évaporation de 20 L, deux ballons récepteurs de 10 L; verrerie recommandée pour tous les solvants qui ont tendance à générer des éclaboussures ou de la mousse.
A2: comprend un réfrigérant ascendant et descendant, un vase d'expansion, un ballon d'évaporation de 20 L, un ballon récepteur de 10 L; pour les solvants à point d'ébullition bas et pour des taux de récupération optimaux.
A2C: comprend un réfrigérant ascendant et descendant, un vase d'expansion, un ballon d'évaporation de 20 L, deux ballons récepteurs de 10 L; pour les solvants à point d'ébullition bas et pour des taux de récupération optimaux.
Laborota 20 control compact : version standard.
Laborota 20 control safety : version avec protection contre les implosions/explosions.
- Ballon d'évaporation en verre, revêtement de sécurité
- Capot de protection en plastique transparent avec ensemble complet de verrerie
Les deux modèles ont des caractéristiques identiques, mais seul le Laborota 20 safety est équipé de ces fonctions de sécurité :
- Armature en métal et capot de protection en verre de sécurité couvrant le bain
- Porte en PMMA résistant couvrant le montage de verrerie
- Portes à loquet en PMMA résistant qui couvrent les cassettes pour ballon récepteur
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité