Système de fixation d'une bouteille de gaz à une table
Fournisseur: Usbeck
159-9110EA 68.4 EUR InStock
159-9110
Système de fixation d'une bouteille de gaz à une table
Crochets muraux
Ce système de fixation en aluminium pour bouteilles de gaz comporte une sangle de sécurité à fermeture rapide par simple clic. Se fixe aisément à une table de travail ou une étagère de 70 mm d'épaisseur au maximum.
  • Convient pour toute les tailles de bouteille de 10 l et plus
  • Ouverture et fermeture de la sangle rapide
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité