L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Prises électriques et complément pour paillasse
Fournisseur: EQUIP LABO
4668 4669
132-0044EA 112 EUR InStock
132-0044 132-0045
Prises électriques et complément pour paillasse
Prises électriques
Pour les paillasses, il faut prévoir des alimentations électriques protégées en tête, conformes à la norme NFC 15-100 en vigueur, à raison d'une ligne pour 6 prises en 220 V monophasé. Pour les prises 2P+T, 10/16 A, il est nécessaire de prévoir une ligne 220 V monophasé 3G 2,5-16 A, 30mA.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité