Armoires avec étagères, Quick, MetroMax Q
Fournisseur: Metro International
MQ74PE/MQ1836G MQ74PE/MQ1848G MQ74PE/MQ1860G MQ74PE/MQ1872G MQ74PE/MQ2448G MQ74PE/MQ2460G MQ74PE/MQ2472G
132-3909EA 175 EUR InStock
132-3909 132-3910 132-3911 132-3912 132-3914 132-3915 132-3916
Armoires avec étagères, Quick, MetroMax Q
Mobilier Étagères
Simple à configurer à l'aide d'un système de verrouillage par clip - aucun outil nécessaire.
  • La hauteur des étagères peut être modifiée en quelques minutes seulement
  • Fournies avec quatre étagères
  • Capacité de charge : d'environ 270 à 360 kg, selon la taille des armoires avec étagères
En acier revêtu de plastique et à l'épreuve de la corrosion.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité