Tables de traitement HD Super™
Fournisseur: Metro International
WT309US WT367HS MWT309US WT369US WT366US MWT307US
132-2106EA 2949 EUR InStock
132-2106 METOWT367HS 132-0960 132-0962 METOWT366US METOMWT307US
Tables de traitement HD Super™
Mobilier Tables
Paillasses de laboratoire en acier inoxydable, disponibles en deux versions: avec ou sans étagère inférieure. La version sans étagère inférieure possède trois barres transversales permettant à l'utilisateur d'avoir un espace libre pour ses jambes sans barre gênante.
  • Surface plane dégagée pour travailler sans entrave
  • Pas de bords tranchants grâce, notamment, aux angles arrondis
  • Toutes les tables fixes ont une hauteur de 864 mm avec poteaux fixes et pieds de mise à niveau (pieds réglables individuellement en hauteur)
  • Toutes les tables mobiles ont une hauteur de 864 mm avec des poteaux spéciaux et 4 roulettes en polyéthylène (127 mm) - 2 pivotantes et 2 à frein
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité