L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Filtres à gaz propres
Fournisseur: VARIAN
CP17971 CP17972 CP17970 CP17973 CP17974 CP17978 CP7980 CP7988 CP7989 CP738407 CP738406 CP736520 CP736530 CP738408 CP7995 CP7987 CP7981 CP7986 CP17971P CP7980P4 CP7980P6 CP7986SS CP7986SS6 CP7988P3 CP7988P8 CP82117SS CP82117SS3 CP17969 CP17984 CP739297 CP7983 CP7978 CP82117 CP17988 CP17985 CP17973
569-7971EA 216 EUR InStock
569-7971 558-0236 558-0235 558-0237 VARICP17974 558-0228 558-0233 558-0048 558-0051 558-0231 558-0049 558-0229 558-0230 558-0232 558-0234 VARICP7987 558-0053 VARICP7986 VARICP17971P VARICP7980P4 VARICP7980P6 VARICP7986SS VARICP7986SS6 VARICP7988P3 VARICP7988P8 VARICP82117SS VARICP82117SS3 VARICP17969 VARICP17984 VARICP739297 VARICP7983 VARICP7978 VARICP82117 VARICP17988 VARICP17985 HEWLCP17973
Filtres à gaz propres
Filtres Filtres à gaz
Des gaz propres permettent de réduire le risque d'endommagement de la colonne et d'améliorer la précision ainsi que la sensibilité. Ces filtres incassables et avec indicateur offrent une sensibilité élevée à l'oxygène et à l'humidité. Ils peuvent être installés en quelques secondes sans le moindre outil.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité