Brûleur, Teclu
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
1330 1331 1332
451-1364EA 159 EUR InStock
451-1364 451-1370 USBE1332
Brûleur, Teclu
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
En laiton nickelé.
  • Brûleurs de sécurité avec veille permanente et régulation d'air pour propane ou gaz naturel
Tête du brûleur: Ø 20 mm
Consommation de gaz : 44 l/h (propane) 170 l/h (gaz naturel)
Température maximale: 1305 °C
Poids: 650 g
Hauteur: 180 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité