Cartridge burner
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
4083 4083/1
451-0045EA 159 EUR InStock
451-0045 451-0046
Cartridge burner
Appareils chauffants Brûleurs à gaz
Brass with replaceable steel plated perforated head. Designed for use with butane/propane mix gas cartridges. This burner can achieve temperatures in excess of 1000 °C.
  • Gas cartridge design enables the burner to be detached and re-attached as often as needed, making it easy to store and transport
Typical burning time of the 220 g cartridge is 2¾ hours.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité