Plaques chauffantes Ceran®, LHG
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
11SR-230V 33SR-400V 44SR-230V 11A 22A 33A 44A 4A 11SR 22SR 33SR-220V 44SR 4SR
453-0033EA 0 EUR InStock
453-0033 453-0035 GEST44SR-230V 453-2111 453-2112 453-2113 453-2114 453-2115 453-2121 453-2122 453-2123 453-2124 GEST4SR
Plaques chauffantes Ceran®, LHG
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Surface en céramique lisse extrêmement résistante aux chocs thermiques et mécaniques, ainsi qu'aux rayons ultraviolets et aux acides.
  • Chauffage uniforme sur toute la surface
  • Boîtier très isolant en acier inoxydable
  • Contrôle de la température par sonde NiCr-Ni (régulation de 50 à 500 °C)
Quatre pieds, individuellement réglables en hauteur, assurent une grande stabilité.
Attention: Remarque: les modèles 33 A / SR et 44 A / SR nécessitent une alimentation triphasée (400 V).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité