Plaque chauffante pour flacons
Fournisseur: GERHARDT
10-0003 10-0004
453-1990EA 0 EUR InStock
453-1990 453-1995
Plaque chauffante pour flacons
Appareils chauffants Plaques chauffantes
Pour flacons de 250 à 1000 ml. Réflecteur en acier inoxydable avec serpentin de chauffage intégré.
  • Avec contrôle de puissance variable
  • Pour des températures pouvant atteindre 650 °C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité