Plaques chauffantes multi-postes pour les flacons, KI 16 / KI 26
Fournisseur: GERHARDT
10-0007 10-0009
705-0464EA 0 EUR InStock
705-0464 705-0466
Plaques chauffantes multi-postes pour les flacons, KI 16 / KI 26
Appareils chauffants Chauffe-ballons
Max. 600 °C, chauffage pour quatre ou six flacons. Unités de chauffage multi-positions pour flacons de 50 à 750 ml. Les éléments de chauffage tubulaires sont contenus dans un réflecteur en acier inoxydable. La température pour chaque position peut être réglée de façon continue. Avec témoin et coupure de courant en cas de surintensité pour chaque position. Large éventail d'accessoires disponibles. Contactez-nous pour tout renseignement.
  • Température réglable jusqu'à 600 °C.
  • Avec calculateur indépendant pour chaque plaque
Information de livraison: Supplied with mains cable and manual. Kjeldahl flasks and support rods are available separately.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité