L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hygromètre analogue
Fournisseur: Amarell
Z641760 Z641750
620-1164EA 38.1 EUR InStock
620-1164 AMARZ641750
Hygromètre analogue
Hygromètres Hygromètres analogiques
This precision wall hygrometer is suitable for indoor applications. Brass and stainless steel case. Mercury filling.
  • Utilisation aisée
  • Instrument précis ±5 %
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité