Thermo-hygromètres de poche, testo 608
Fournisseur: TESTO
0560.6081 0560.6082
620-3663EA 90 EUR InStock
620-3663 620-1660
Thermo-hygromètres de poche, testo 608
Hygromètres Thermo-hygromètres numériques
Le thermo-hygromètre testo 608-H1 mesure l'humidité, la température et le point de rosée sans interruption. Le modèle 608-H2 avec alarme LED émet en plus des signaux lumineux en cas de dépassement des limites.
  • Calcul du point de rosée et
  • affichage maximum/minimum
  • Le capteur d'humidité n'est pas affecté par la condensation
  • Voyant d'alarme en cas de dépassement des limites - uniquement pour 620-1660
  • Précision à ±1,0 à +25 °C
Td: point de rosée
Weight: 168 g
Information de livraison: Livré avec une pile neuf volts pour un an d'utilisation et un protocole de calibration en usine (620-1660).
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité