Laboratory ice crusher
Fournisseur: Waring
474-0044EA 1190 EUR InStock
474-0044
Laboratory ice crusher
Broyeurs à glace
The ice crusher is portable, of compact design and especially suitable for countertop use. It has a shaded pole gear motor, 24 rpm. The special height adjustment feature enables the use of any size container up to a maximum of 230 mm high. This is ideal for dispensing ice directly into a blender container.
  • Convenient crushed ice
  • Easily maintained
  • Height adjustment allows direct filling of large containers
Feed chute opening:  38×57 mm
Production of 568 g of ice per minute.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité