Boîtier d'observation et lampe UV
Fournisseur: CAMAG
022.9055 022.9060 022.9160 040.2000 040.2100
552-0050EA 0 EUR InStock
552-0050 554-6593 554-6592 CAMA040.2000 CAMA040.2100
Boîtier d'observation et lampe UV
Éclairages Lampes UV
Cette lampe UV avec boîtier est conçue pour la visualisation des spots CCM.
  • Facile à utiliser et polyvalent
  • Disponible en deux longueurs d'onde : 254/366 nm
  • La minuterie d'arrêt automatique après 10 minutes réduit le risque d'exposition aux radiations.
  • Lampe UV 4 : Le capteur d'inclinaison éteint automatiquement la lampe si elle est inclinée de plus de 30 degrés.
La boîte de visualisation est idéale pour examiner les chromatogrammes en couche mince et d'autres objets dans une pièce non sombre. L'avant de la boîte est fermé par un volet roulant qui peut être ouvert vers la gauche ou vers la droite, selon les besoins, pour insérer ou marquer des objets. Un filtre en verre dans la vitre d'observation protège les yeux contre la lumière UV à ondes courtes réfléchie.
La chambre d'observation UV 4, une combinaison de la lampe UV 4 et de la boîte de visualisation 4, est spécialement conçue pour l'observation des UV avec une influence minimale de la lumière ambiante. Grâce à un gabarit réduit, l'armoire UV 4 ne nécessite qu'un minimum d'espace. Le port d'observation a été repensé pour garantir une protection efficace des yeux grâce à un filtre UV intégré dans la vitre d'observation. L'intérieur est accessible par le volet roulant installé à l'avant.
Information de livraison: Les lampes UV sont fournies sous forme de tubes lumineux de 2×8 W ou 1×8 W. La chambre d'observation UV comprend la boîte d'observation et les lampes. Les boîtes de visualisation vendues séparément ne comprennent pas de lampes.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité