L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lampes au deutérium
Fournisseur: LABTECH
AB-400 AC-400 CE-400 GI-400 GI-401 GY-400 HP-400 HP-405 JV-401 KA-400 KA-401 KN-400 KN-401 LD-400 LI-401 PE-401 SH-400 SH-402 SP-402 VA-400 VA-401 WA-400 WA-401 WA-402 WA-404 WA-405
554-0806EA 0 EUR InStock
554-0806 554-0807 554-0816 554-0818 554-0819 554-0820 554-0821 554-0825 554-0827 554-0831 554-0832 554-0833 554-0834 554-0841 554-0843 554-0844 554-0846 554-0847 554-0851 554-0853 554-0854 554-0856 554-0857 554-0858 554-0860 554-0861
Lampes au deutérium
Éclairages Lampes au deutérium
Ci-dessous, vous trouverez la liste des lampes destinées à bon nombre de détecteurs HPLC-UV courants, ainsi qu'une sélection de lampes pour spectrophotomètres UV. Une large gamme de lampes pour d'autres applications, y compris les spectrophotomètres UV/visibles, et les spectromètres d'absorption atomique et de fluorescence, est disponible sur demande. Ces lampes permettent de réaliser d'importantes économies sur les prix fabricant sans compromis sur la qualité. Toutes les lampes ci-dessous sont produites par des fabricants respectant des normes de qualité assurées, et sont prétestées etMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité