Loupes frontales
Fournisseur: ESCHENBACH OPTIK
164451 164452 164453
630-8214EA 197 EUR InStock
630-8214 630-8215 630-8216
Loupes frontales
Loupes
Magnifiers with discrete metal frame and black matt finish for use with monocular lens components.
* Shorter working distance due to integrated convergence supporting prisms.
Information de livraison: Supplied with a protective box.
Attention: Not suitable for spectacle wearers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité