Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5840330 5840340
735-0393EA 22163 EUR InStock
735-0393 735-0394
Distributeurs de microplaques, Multidrop® Combi
Distributeurs de microplaques
Basé sur la gamme Multidrop™ reconnue et fiable, le Multidrop™ Combi offre une distribution de réactifs en vrac à grande vitesse pour les laboratoires biotechnologiques et pharmaceutiques. Le Multidrop™ Combi est particulièrement flexible, distribuant dans des plaques allant de 6 puits à 1536 puits avec un réglage automatique de la hauteur de distribution pour les plaques à profil bas ou à puits profonds.
  • Distribution précise grâce à la technologie des pompes péristaltiques sur une large gamme : 0,5 à 2500 µl
  • Réduction des coûts de réactifs grâce à une distribution à faible volume et à des volumes morts minimaux
  • Utilisation simple avec un affichage graphique composé d'icônes
  • Fonctionnement à haut débit avec compatibilité totale avec la robotique
  • Le Multidrop™ Combi équipé de la fonction SMART calcule l'utilisation de la cassette de distribution et affiche l'état de l'étalonnage.
Le Multidrop™ Combi allie les caractéristiques les plus polyvalentes pour la distribution de réactifs à d'excellentes performances pour la découverte de médicaments ou les essais génomiques et protéomiques.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité