Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-140 et SMZ-143
Fournisseur: MOTIC
11143182 53100259 SE060101A SW0113N6 1101002404501 1100200600834 1100200600813
632-8740EA 69 EUR InStock
632-8740 632-9073 630-0154 630-3036 MOTI1101002404501 MOTI1100200600834 MOTI1100200600813
Stéréomicroscopes à zoom, SMZ-140 et SMZ-143
Microscopes
Ces stéréomicroscopes numériques avec zoom conviennent aux applications d'assemblage et d'inspection.
  • Image haute résolution
  • Propriétés antifongiques
  • Inserts en verre dépoli noir et blanc
Information de livraison: Livrés avec une housse anti-poussière.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité