Microbroyeur standard, MF 10
Fournisseur: IKA
2836000 2870900 2871000 2836002 2836003
412-1130EA 5500 EUR InStock
412-1130 412-1131 412-1132 412-1128 412-1129
Microbroyeur standard, MF 10
Broyeurs
Broyeur universel à fonctionnement continu avec moteur puissant. Lors de l'utilisation des têtes de broyage, les substances passent par un tamis interchangeable en acier inoxydable. Les substances broyées peuvent être recueillies dans un récipient à joint rodé standard NS 29.
  • Surface de travail en acier inoxydable facile à nettoyer
  • Deux modèles de têtes de broyage au choix pour le moteur
  • Têtes facilement interchangeables
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 22
Certifications: Classe de protection IP selon la norme DIN EN 60529 : IP 22
Informations de commande: fournis sans tête de broyage ni tamis ; accessoires à commander séparément.
Attention: * Selon les matériaux utilisés
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité