Broyeur ultracentrifuge, ZM 200
Fournisseur: Retsch
412-0060EA 6910 EUR InStock
412-0060 412-0291 412-1006
Broyeur ultracentrifuge, ZM 200
Broyeurs
Le puissant modèle ZM 200 offre le nec plus ultra en matière de performances d'écrasement et une plus grande facilité d'utilisation. Il est utilisé pour la réduction rapide des substances tendres à mi-dures et cassantes. Le ZM 200 offre une technique de réduction de taille efficace ainsi qu'une gamme complète d'accessoires vous permettant d'écraser un large éventail de substrats. Parfaitement adapté à la préparation rapide mais délicate d'échantillons d'analyse de substances telles que les produits chimiques, les médicaments, les épices, le charbon, les résines synthétiques, les plastiques, les matières premières et les produits finis pharmaceutiques ainsi que les éléments d'origine végétale, et à la détermination des tensioactifs dans les poudres à lessiver.
  • Substances broyées recueillies dans la cassette, ce qui permet de les retirer facilement en évitant toute contamination croisée
  • Broyeurs polyvalents présentant une large plage de vitesse réglable de 6000 à 18 000 min-1
  • Débit accru grâce au convertisseur de fréquence et au moteur triphasé spécialement adaptés
  • Broyage en deux étapes pour un traitement doux mais rapide de l'échantillon, sans altérer ses caractéristiques
  • Paramètres définis à l'aide d'un afficheur graphique et d'une touche. Le système de diagnostic et de sécurité électronique élimine pratiquement tout risque d'erreur de fonctionnement
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 20.
Informations sur les accessoires: Les tamis annulaires avec bord renforcé sont recommandés pour les matériaux durs.
Informations de commande: Veuillez commander le rotor et les tamis annulaires séparément. Autres tailles et types de tamis et rotors disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agence VWR pour vos commandes de cassettes et de cyclones de rechange.
Information de livraison: Livrés avec cassette standard 900 ml. Uniquement disponibles avec une prise EU.
Attention: * Selon les substances utilisées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité