Broyeurs planétaires, à billes, PM 100, PM 100 CM, PM 200 et PM 400
Fournisseur: Retsch GmbH
20.540.0001 20.640.0001 20.535.0001 20.535.0007 20.535.0008 22.782.0023 22.782.0024 22.782.0029 22.782.0030
412-0042EA 8720 EUR InStock
412-0042 412-0043 412-2931 412-0286 412-0287 RETS22.782.0023 RETS22.782.0024 RETS22.782.0029 RETS22.782.0030
Broyeurs planétaires, à billes, PM 100, PM 100 CM, PM 200 et PM 400
Broyeurs
Les broyeurs planétaires broient et mélangent des substances tendres, semi-dures à extrêmement dures, cassantes et fibreuses, rapidement et sans perte. Exemples d'application : minéraux, minerais, produits chimiques, céramique, sols, déchets ménagers et industriels et préparation d'échantillons pour une analyse spectrale. Ces broyeurs conviennent pour les essais à long terme et une utilisation continue. Ils sont utilisés pour le broyage à sec et à l'état humide, dans tous les secteurs de l'industrie nécessitant un degré élevé de reproductibilité, de finesse, de pureté et de rapidité. D'excellents résultats sont obtenus grâce aux forces centrifuges et à la puissance de broyage très élevée générées par la conception de ce broyeur. Le système de commande permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse, la durée du broyage, le sens du mouvement et les temps d'intervalle. Les broyeurs répondent également à toutes les exigences techniques pour le broyage colloïdal et disposent de l'énergie d'entrée nécessaire aux procédés métallurgiques mécaniques. Les caractéristiques de sécurité incluent un test automatique de sécurité et une chambre ventilée. Une mémoire de sauvegarde garantit l'enregistrement de la durée de broyage restante en cas de coupure de courant. Les kits de broyage sont disponibles en six matériaux différents qui permettent la préparation d'échantillons sans contamination.
  • Broyage simultané de 1, 2 ou 4 échantillons
  • Une très grande finesse s'étendant jusque dans la gamme sous-micron
  • Fonctionnement à l'aide d'une seule touche avec affichage graphique et heure de début programmable
  • Résultats reproductibles grâce au réglage numérique, 10 combinaisons de paramètres de broyage mémorisables
  • Ventilation automatique de la chambre de broyage pour le refroidissement des bols de broyage
Trois modèles pour paillasse sont disponibles, équipés soit d'une seule station de broyage (PM 100, PM 100 CM) avec un bol d'une capacité allant jusqu'à 500 ml, soit de deux stations de broyage d'une capacité moindre, pour un total de 250 ml (2×125 ml - PM 200). Le PM 100 CM offre un rapport de vitesse de 1:-1, la réduction de la taille est obtenue par pression et frottements, plutôt que par des impacts, ce qui signifie qu'il est plus doux avec le matériau. Le PM 400 est un modèle robuste et compact sur pieds, équipé de roulettes et de 4 stations de broyage pour des bols de broyage avec un volume nominal allant de 12 à 500 ml. Il assure un débit élevé de traitement des échantillons, de même qu'un excellent niveau de reproductibilité, de finesse et de pureté.
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 30
* Depending on feed material
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Informations sur les accessoires: Les bols et billes de broyage sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux assurant un broyage efficace et rapide. Les bols de broyage "confort" présentent plusieurs caractéristiques de sécurité et de conception qui les rendent faciles à utiliser:
Joint torique pour assurer l'étanchéité au gaz et à la poussière
Enveloppe de protection en acier inoxydable pour les bols qui ne sont pas fabriqués en acier
Ecart entre les bords du bol et du couvercle pour une ouverture facile
Informations de commande: Informations de commande : Les bols de broyage et les billes de broyage doivent être commandés séparément.
Attention: * Selon les matériaux utilisés
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité