Broyeurs à percussion, SR 300
Fournisseur: Retsch
412-0259EA 14520 EUR InStock
412-0259
Broyeurs à percussion, SR 300
Broyeurs
Le broyeur SR 300 est idéal pour la réduction des particules de grande et de petite taille ou la désagglomération par lots ou continue. Il s'agit d'un moulin à haut débit capable de traiter les matériaux souples et de dureté moyenne. Le moulin est utilisé dans des applications utiles aux secteurs environnemental, chimique, pharmaceutique et agricole. La conception intègre un certain nombre de fonctions de sécurité telles qu'un verrou sur la porte à action rapide qui active le frein du moteur, ce qui permet d'arrêter le rotor en moins de 0,5 seconde. Il dispose également d'une barrière d'accès et d'une protection contre les éclaboussures dans la trémie.
  • Rendement élevé
  • Excellente finesse finale obtenue en une seule étape de travail
  • Nettoyage et remplacement faciles du tamis et des inserts de broyage
  • Vaste gamme de tamis et d'accessoires
  • Verrou de porte à action rapide et frein moteur
Informations de commande: Support, si nécessaire, et flasque pour tamis et tamis annulaires à commander séparément. Autres tamis annulaires 360°  et flasque 180° et accessoires disponibles sur demande.
Information de livraison: Fourni avec rotor, filtre à manche (240 mm) et récipient collecteur en acier inoxydable.
Attention: * Selon les matériaux et les accessoires utilisées.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité