L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Remplisseur de boîtes de Petri MediaJet automatique
Fournisseur: BDP International Inc.
113001 113000
710-1525EA 33840 EUR InStock
710-1525 710-1524
Remplisseur de boîtes de Petri MediaJet automatique
Automates de distribution pour boîtes de Petri
Le Mediajet Vario est un remplisseur conçu pour un large éventail de tailles de boîtes de Petri; il peut permettre de remplir des boîtes de Petri d'un diamètre de 60 ou 90 mm en quelques minutes. Le Mediajet Vario est un système mains libres avec les plus hautes capacités possibles dans un espace limité. En association avec le préparateur de milieu MediaClave, ±540 boîtes de Petri standard peuvent être préparées et remplies en approx. 2,5 heures.
  • Par un système fiable 'walk-away' les boîtes de Pétri sont guidées mécaniquement pendant
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité