L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pompes de décantation, commande manuelle, OTAL®
Fournisseur: BURKLE
5005-1200 5005-1800 5005-3000 5005-4000 5005-6000 5005-1000 5005-1500 5005-7000
223-0006EA 140 EUR InStock
223-0006 223-1112 223-1115 223-0061 223-0060 223-1130 223-1113 223-1000
Pompes de décantation, commande manuelle, OTAL®
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Le tube d'aspiration téléscopique s'adapte à la hauteur de réservoir lors de l'installation de la pompe à main. Ceci garantit une purge de qualité et l'emploi de la pompe à main pour différents réservoirs.
  • Particularly compact, space-saving hand pump
  • Good pump capacity
  • With universal bungs made of soft PVC, for container openings of 30 to 70 mm Ø
Pompe à main OTAL® en PP
Pompe à main OTAL® avec tubes de refoulement en PP, résistants contre les acides, substances alcalines, solvants et nettoyants doux.
Pompe à main OTAL® en PVDF
Pompe à main OTAL® avecMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité