Drum pumps
Fournisseur: BURKLE
5600-1251 5600-1252 5600-0501 5600-0502 5600-0651 5600-0652 5600-0801 5600-0802 5600-1002 5600-1001 5600-1501 5600-1502
223-1224EA 345 EUR InStock
223-1224 223-1230 223-1220 223-1226 223-1221 223-1227 223-1222 223-1228 223-0077 223-0075 223-0076 223-0078
Drum pumps
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Pompes pour conteneur, en PP, avec tuyau de vidange rigide ou tuyau de vidange en PVC souple avec robinet d'arrêt. Décantation simple et rapide des liquides provenant de fûts, canisters et réservoirs.
  • La pompe offre une très bonne résistance aux produits chimiques et est donc également adaptée aux acides de décantation, alcalis et agents nettoyants agressifs
  • Débit maximal d'environ 12 L/min
  • Réglage progressif de la profondeur d'immersion de la pompe, ce qui permet d'assurer une bonne extraction résiduelle
  • Tuyau de vidange en PVC souple d'une longueur de 1,2 m
  • Le clapet anti-retour de base de niveau faible assure une bonne évacuation du liquide restant dans le cylindre.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité