Pompes de remplissage pour conteneurs, pour les liquides inflammables
Fournisseur: BURKLE
5601-0400 5601-0800 5601-0500 5601-0801 5601-0501 5601-0401
223-1312EA 438 EUR InStock
223-1312 223-1314 223-1313 223-1235 223-1234 223-1233
Pompes de remplissage pour conteneurs, pour les liquides inflammables
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
La pompe vide-fût inox (1.4301) est adaptée au transvasement de liquides inflammables. Etant conductrice, la pompe vide-fût satisfait avec le lot antistatique les exigences en matière de manipulation de liquides inflammables.
  • Joints en PTFE garantissant une utilisation à long terme, sans maintenance
  • Débit en fonction de la longueur de la pompe d'environ 220 à 560 ml/course
  • Réglage progressif de la profondeur d'immersion de la pompe pour assurer une bonne extraction résiduelle
  • Avec tuyau de vidange rigide ou flexible en PTFE/acier inoxydable de 1,2 m, avec valve à bille en acier inoxydable
  • Tube et flexible dévissables
  • Diamètre du tube d'immersion : 32 mm
Les joints PTFE garantissent une utilisation durable, sans entretien. Débit tributaire de la course : env. de 9 à 22 l/min.
Attention: les pompes ne sont pas adaptées à une utilisation avec de l'acétone.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité