Pompes aspirantes pour solvants
Fournisseur: NRG DEVELOPMENTS LTD
5802 5804
181-0303EA 104 EUR InStock
181-0303 181-0304
Pompes aspirantes pour solvants
Pompe Pompes pour conteneur/transfert
Ces pompes aspirantes comprennent des tiges de piston en acier munies de manches en plastique pour que seuls les matériaux compatibles soient en contact avec le liquide manipulé. L'adaptateur standard s'adapte à un filetage de type 2" BSB ou 2" NPT.
Nylon, avec joints en PTFE.
  • Équipés de joints en PTFE pour une résistance chimique maximale
  • Il existe des modèles pour des conteneurs de 20 à 210 litres
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité