Hei-FLOW Silver 1, Hei-FLOW Silver 2 Peristaltic Pump Packages
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50019-00 523-50019-02 523-50068-00 523-50068-02 523-50068-03
224-1455EA 3401 EUR InStock
224-1455 224-1456 224-0032 224-0040 HEID523-50068-03
Hei-FLOW Silver 1, Hei-FLOW Silver 2 Peristaltic Pump Packages
Pompe Pompes péristaltiques
Packages for Hei-FLOW Value 01 Hei-FLOW Value 06 peristaltic pumps.
  • For standard applications and liquid transfer
Hei-FLOW Silver 1 Package includes Hei-FLOW Value 01 (model PD 5001), Pump head SP quick 1,6, and 1 m each Tygon® (standard) and Silicone tubing (inner Ø 3,1 mm).
Hei-FLOW Silver 2 Package includes Hei-FLOW Value 06 (model PD 5006), Pump head SP standard 2,5, and 1 m each Tygon® (standard) and Silicone tubing (inner Ø 6,4 mm).
Kit complet 3:
Moteur d'entraînement PD 5006 (description technique, voir article 224-1351) avec tête de pompe SP standard 2,5 et tuyaux.
Débit de 303,7 à 3644 ml/min
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 2,5 mm
Tuyaux: tuyau en Tygon de 1 m et tuyau en silicone de 1 m (tous deux d'un diamètre intérieur de 6,3 mm)
Informations de commande: For more information, see peristaltic pump drive models PD 5001 and PD 5006.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité