Pump drives
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-50013-00 523-50010-00 523-50060-00 523-50010-02 523-50060-02 523-50013-02 523-50010-03 523-50060-04
224-0754EA 2953 EUR InStock
224-0754 224-1350 224-1351 224-0050 224-1423 224-0051 HEID523-50010-03 HEID523-50060-04
Pump drives
Pompe Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Modèles PD 5001 et PD 5006 pour un usage universel. Les pompes péristaltiques sont idéales pour le transport et le dosage de solutions agressives, abrasives ou corrosives, mais également de milieux stériles à faible pression. Le milieu n'entre en contact qu'avec le tuyau, ce qui évite toute contamination. Conviennent au transport de milieux hautement visqueux, jusqu'à 10 000 mPas. Pompes auto-amorçantes, sans joint ni valve. Utilisables dans l'industrie agro-alimentaire pour la filtration et la séparation, dans l'épuration de l'eau, en biotechnologie et pour toutes applications en laboratoire. Possibilité de transport sous pression et sous vide. Moteurs sans entretien pour une longue durée de vie.
  • Réglage analogique de la vitesse
  • Contrôle de vitesse électronique
  • Précision de contrôle ±2 %
  • Sens de rotation réversible (gauche/droite)
  • Boîtiers superposables (max. 3 entraînements de pompe)
  • Classe de protection IP 30
Modèle PD 5001:
Utilisable avec les têtes de pompe monocanal de 0,7 - 729 ml/min/Utilisable avec les têtes de pompe multicanaux de 0,01-336 ml/min
Gamme de vitesse 10 - 120 min⁻¹
Réglage de la vitesse: molette analogique avec retour
Contrôle de vitesse: sur cadran
Peut être équipé de 2 têtes de pompe: SP quick et SP quick d combinées
Moteur d'entraînement multicanaux avec adaptateur multicanaux. Peut être équipé des têtes de pompe multicanaux C 4, C 8 et C 12
Modèle PD 5006:
Débit 3,3-3 644 ml/min
Gamme de vitesse 50-600 min⁻¹
Réglage de la vitesse: molette analogique avec retour
Contrôle de vitesse: sur cadran
Ne convient pas aux têtes de pompe multicanaux ni à la tête SP quick d
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité