Moteurs d'entraînements péristaltiques interface analogique
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-51013-00 523-51010-00 523-51060-00 523-51013-02 523-51010-02 523-51060-02 523-51060-03 523-51010-03 523-51013-03
224-0755EA 3185 EUR InStock
224-0755 224-1352 224-1353 224-1427 224-1424 224-1429 HEID523-51060-03 HEID523-51010-03 HEID523-51013-03
Moteurs d'entraînements péristaltiques interface analogique
Pompe Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Modèles PD 5101 et PD 5106 pour exigences élevées. Les pompes péristaltiques sont idéales pour le transport et le dosage de solutions agressives, abrasives ou corrosives, mais également de milieux stériles à faible pression. Le milieu n'entre en contact qu'avec le tuyau, ce qui évite toute contamination. Conviennent au transport de milieux hautement visqueux, jusqu'à 10,000 mPas. Pompes auto-amorçantes, sans joint ni valve. Utilisables dans l'industrie agro-alimentaire pour la filtration et la séparation, dans l'épuration de l'eau, en biotechnologie et en laboratoire. Possibilité de transport sous pression et sous vide. Moteurs sans entretien pour une longue durée de vie.
  • Réglage analogique de la vitesse, du sens de rotation et du démarrage/arrêt
  • Contrôle de vitesse électronique
  • Précision de contrôle élevée ±0,5%
  • Entraînement de pompe avec interface analogique pour 0 à 10 V ou 4 à 20 mA
  • Sens de rotation réversible (gauche/droite)
  • La pression sur un bouton permet d'accélérer le remplissage et la vidange du tuyau
  • Boîtiers superposables (max. 3 moteurs)
  • Classe de protection IP 55 (protection contre les projections d'eau selon DIN 40050)
Modèle PD 5101:
Utilisable avec les têtes de pompe monocanal de 0,3 à 729 ml/min/Utilisable avec les têtes de pompe multicanaux de 0,005 à 336 ml/min
Gamme de vitesse 5 à 120 min⁻¹
Réglage de la vitesse: molette numérique avec retour
Contrôle de vitesse: sur cadran
Peut être équipé de 2 têtes de pompe: SP quick et SP quick d combinées
Moteur d'entraînement multicanaux avec adaptateur multicanaux. Peut être équipé des têtes de pompe multicanaux C4, C8 et C12 (disponibles séparément)
Model PD 5106:
Débit 1,6 à 3,644 ml/min
Gamme de vitesse 24 à 600 min⁻¹
Réglage de la vitesse: molette numérique avec retour
Contrôle de vitesse: sur cadran
Ne convient pas aux têtes de pompe multicanaux ni à la tête SP quick d
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité