Moteurs d'entraînements pour pompes péristaltiques contrôle par microprocesseur
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-52013-00 523-52010-00 523-52060-00 523-52010-02 523-52060-02 523-52013-02 523-52060-03 523-52013-03
224-0756EA 3992 EUR InStock
224-0756 224-1354 224-1355 224-1459 224-1438 224-1435 HEID523-52060-03 HEID523-52013-03
Moteurs d'entraînements pour pompes péristaltiques contrôle par microprocesseur
Pompe Pump Drives Peristaltic Pump Drives
Modèles PD 5201 et PD 5206 pour exigences très élevées. Les pompes péristaltiques sont idéales pour le transport et le dosage de solutions agressives, abrasives ou corrosives, mais également de milieux stériles à faible pression. Le milieu n'entre en contact qu'avec le tuyau, ce qui évite toute contamination. Conviennent au transport de milieux hautement visqueux, jusqu'à 10 000 mPas. Pompes auto-amorçantes, sans joint ni valve. Utilisables dans l'industrie agro-alimentaire pour la filtration et la séparation, dans l'épuration de l'eau, en biotechnologie et en laboratoire. Possibilité de transport sous pression et sous vide. Moteurs sans entretien pour une longue durée de vie. Le débit des têtes de pompe est consigné dans le programme en fonction des différents tuyaux et affichés sur l'écran. Logiciel disponible en option. Le moteur d'entraînement est commandé par microprocesseur. Avec interface RS232; possibilité de réglage de la vitesse, de la quantité de dosage, du débit, du temps de pause et des dimensions de tuyau. Affichage numérique de la vitesse (min⁻¹) et du débit (ml/min). Affichage numérique du volume à distribuer (ml) pour le dosage de volume. Dosage par intervalles avec temps de pause réglable. Le volume de dosage peut être prédéfini avec l'affichage du débit. Etalonnage aisé du volume à distribuer (ml) et du débit (ml/min).
  • Réglage analogique de la vitesse, du sens de rotation et du démarrage/arrêt
  • Contrôle de vitesse électronique avec une grande précision de contrôle de ±0,5%
  • Sens de rotation réversible (gauche/droite)
  • La pression sur un bouton permet d'accélérer le remplissage et la vidange du tuyau
Modèle PD 5201:
Utilisable avec les têtes de pompes monocanal 0,3 - 729 ml/min et les têtes de pompes multicanaux 0,005 - 336 ml/min
Gamme de vitesse 5 - 120 min⁻¹
Réglage et contrôle de la vitesse numériques avec molette de retour
Peut être équipé de 2 têtes de pompe : SP quick et SP quick d combinées
Moteur limitation avec adaptateur multicanaux. Peut être équipé des têtes de pompe multicanaux C 4, C 8 et C 12 (disponibles séparément)
Lors d'une utilisation avec des têtes de pompe multicanaux, les volumes et le dosage par intervalles sont affichés en µl (pour les tuyaux de 0,2 - 0,9 mm)
Modèle PD 5206:
Débit 1,6 - 3644 ml/min
Gamme de vitesse 24 - 600 min⁻¹
Réglage et contrôle de la vitesse numériques avec molette de retour
Ne convient pas aux têtes de pompe multicanaux ni à la tête SP quick d
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité