Têtes de pompe péristaltiques monocanal
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
527-11100-00 527-11300-00
224-1356EA 558 EUR InStock
224-1356 224-1357
Têtes de pompe péristaltiques monocanal
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Modèles SP quick 1,6 et 2,5 mm.
Pour débits à faibles pulsations et changement rapide des tuyaux.
Modèle SP quick 1,6 mm:
Débit: 0,3 à 3 300 ml/min (selon l'entraînement et le tuyau)
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 1,6 mm
Pulsations faibles grâce à 5 galets (galets et support en acier inoxydable)
Pour le raccordement de deux têtes de pompe, il convient d'associer SP quick et SP quick d
Changement de tuyau aisé et rapide
Modèle SP quick 2,5 mm:
Débit: 0,3 à 3 300 mL/min (selon l'entraînement et le tuyau)
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 2,5 mm
Pulsations faibles grâce à 5 galets (galets et support en acier inoxydable)
Pour le raccordement de deux têtes de pompe, il convient d'associer SP quick et SP quick d
Changement de tuyau aisé et rapide
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité