Têtes de pompe monocanal
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
523-43010-00 523-43030-00 523-45110-00 523-43020-00
224-1360EA 441 EUR InStock
224-1360 224-1361 224-1362 HEID523-43020-00
Têtes de pompe monocanal
Pompe Pump Heads Peristaltic Pump Heads
Têtes de pompe SP standard 1,6 mm et SP standard 2,5 mm: Pour usages de routine. Boîtier en aluminium moulé sous pression.. Rouleaux en acier inoxydable, roulements en polyamide.. Rotor équipé de deux 2 rouleaux convexes ; empêchant les cultures cellulaires d'être endommagées.. Pour les tubes dont l'épaisseur de paroi est de 1,6 ou 2,5 mm. Débit nominal : 0,5 à 3644 ml/min (en fonction du mécanisme d'entraînement et des tubes utilisés).
Tête de pompe à tuyau SP vario: Pour des tuyaux de différentes épaisseurs de paroi
Boîtier en aluminium moulé sous pression
Galets en acier inoxydable, supports de galets en aluminium traité
Rotor équipé de 2 galets convexes afin de ne pas endommager les cultures de cellules
Pour tuyaux d'une épaisseur de paroi de 1,6 et 2,5 mm; rotor avec réglage de la distance entre les galets pour une adaptation à l'épaisseur de paroi des tuyaux
Débit: 0,5 à 3 644 ml/min (selon l'entraînement et le tuyau)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité