Réfractomètres numériques automatiques, RX-5000α
Fournisseur: ATAGO
3261 3271 3266
635-0147EA 8860 EUR InStock
635-0147 635-0499 635-0505
Réfractomètres numériques automatiques, RX-5000α
Réfractomètres Réfractomètres de paillasse
Les réfractomètres numériques automatiques RX 5000α définissent la température en interne et mesurent l'indice de réfraction, la valeur Brix ou la concentration de divers liquides avec rapidité et précision.
Le RX-5000α-Bev est practique pour la mesure du Brix de boissons et de solutions sucrées. RX-5000α–Bev possède une chambre échantillon plate pour un nettoyage plus rapide et plus facile des liquides mobiles et des boissons à la place du puits-échantillon standard des autres modèles.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité