Réfractomètres numériques de poche
Fournisseur: ATAGO
3810 3820 4403 4422 4488 4491 3830 3840 3850 3852 3810A
635-0153EA 605 EUR InStock
635-0153 635-0154 635-0155 635-0156 635-0158 635-0160 635-0214 635-0363 635-0726 635-0812 ATAG3810A
Réfractomètres numériques de poche
Réfractomètres Réfractomètres portables
These pocket battery operated instruments are easy to use, delivering rapid results.
  • Automatic temperature compensation (ATC) from 10 to 100 °C for PAL-1/2/3/S
  • Simple single-handed operation
  • IP 65 allows rinsing off the sample with running water
Il existe plus de 80 échelles spéciales pour la série PAL disponibles sur demande pour une variété de produits (dextran, fructose, glucose, lactose, maltose, miel, lait de soja, eau de mer, acide citrique).
Information de livraison: Supplied in storage case with pipette.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité