L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Commercial refrigerators with forced air cooling
Fournisseur: Liebherr
FKS2600 FKS3600 FKS5000 UKS1801 UKS2602 FKV4310 FKV2610 FKV502 FKVSL2612 FKVSL3612 FKV5410 FKUV1610 FKUV1612 FKUV1660 FKVSL2613 FKVSL3613 FKVSL4113 FKV503 FK3640 FKV1800 FKUV1613 FKUV1663
472-1051EA 0 EUR InStock
472-1051 472-2184 472-2185 472-2250 472-2240 472-0008 471-0225 471-0230 471-0232 471-0234 471-0410 471-0471 471-0693 LIEBFKUV1660 LIEBFKVSL2613 LIEBFKVSL3613 LIEBFKVSL4113 471-1036 LIEBFK3640 471-1064 471-1062 471-1180
Commercial refrigerators with forced air cooling
Réfrigérateurs
Réfrigérateurs avec refroidissement ventilé; la ventilation s'arrête lorsque la porte est ouverte.
  • Automatic defrosting
  • Lockable door
  • LED interior lighting (glass models only)
  • Interchangeable hinge
  • One year warranty
Plage de températures : 1 à 15 °C (FKv 503: 1 à 12 °C).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité