Système de culture à rouleaux pour petits flacons pour paillasse, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
W348924-C WCI000048
734-1167EA 2180 EUR InStock
734-1167 WHEAWCI000048
Système de culture à rouleaux pour petits flacons pour paillasse, Wheaton®
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Cet équipement de culture à rouleaux de type conventionnel est conçu pour déplacer des récipients de 108 à 121 mm de Ø et jusqu'à 290 mm de longueur.
  • Compact unit well suited for research work
  • Two outside rollers can be moved inward to accommodate bottles as small as 75 mm in diameter
  • Each deck can accommodate two vessels (vessels not supplied)
Power: 230 V, 50/60 Hz, 35 W.
Bottle speed: 0,1 to 3,8 min⁻¹ (based on 110 mm bottle).
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Warning: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding+40 °C.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité