Échantillonneur pour liquides, UniSampler
Fournisseur: Bürkle
UniSampler
300-1042EA 370 EUR InStock
300-1042
Échantillonneur pour liquides, UniSampler
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Échantillonneur avec pompe à vide manuelle, équipé d'un flexible en PVC de 2,5 mètres de long, la masse en acier inoxydable descend l'extrémité du tuyau à la profondeur d'échantillonnage requis.
  • Échantillonneur pour zones profondes, étroites et difficiles d'accès
  • Aspiration puissante pour les milieux à forte viscosité
  • Facile à démonter et à nettoyer
  • Adaptateur de flacon universel en PVC, pour col de flacon Ø 24 mm, 32 mm, 39 mm et 50 mm en dimensions nominales, pour flacons 100 - 1000 ml
Le liquide n'entre en contact qu'avec le tuyau d'aspiration et le flacon d'échantillonnage.
Information de livraison: Informations de livraison : fourni dans une mallette avec pompe à main, adaptateur pour flacons, flacon d'échantillon 1000 ml, tuyau d'aspiration en PVC et masse de tuyau en acier inoxydable, 20 étiquettes pour sceller les flacons.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité