L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Récipient d'immersion
Fournisseur: BURKLE
5365-1000 5365-2000
300-1033EA 1040 EUR InStock
300-1033 300-1034
Récipient d'immersion
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Récipient à immersion pour le prélèvement toutes couches d'échantillons au sein de cuves, citernes, plans d'eau, installations d'épuration. En laiton ou acier inoxydable V2A (DIN 1,4301, AISI 304) non générateurs d'étincelles pour un usage en zone Ex.
  • Avec EasyFlow, les vannes de débit optimisées selon le flux
  • Poids élevé (2,1 kg) pour une immersion plus rapide
  • Hauteur avec étrier 427 mm
  • Certifié pour l'utilisation en mode de protection Ex, zone 0
  • Groupes à risque d'explosion IIA, IIB et IIC
Informations de commande: Veuillez commander également leMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité