VWR®, Louches de prélèvement
Fournisseur: VWR Collection
331-3413EA 489 EUR InStock
331-3413 331-0293 331-0292 331-0294
VWR®, Louches de prélèvement
Échantillonneurs Préleveurs d'échantillons
Toutes les louches de prélèvement sont fabriquées en polypropylène bleu et constituées d'un flacon avec une anse amovible.
  • Conteneurs conçus pour le prélèvement et l’expédition d’échantillons, permettant d’effectuer des tests sans changer de conteneur et d’éliminer ainsi les risques de contamination croisée
  • Stérilisés aux rayons beta et emballés individuellement dans des sachets étanches à fermeture à glissière pour garantir l’intégrité de l’échantillon
Informations de commande: Disponibles avec bouchon à charnière ou à vis.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité