Échantillonneurs principaux, QuickPicker
Fournisseur: BURKLE
5322-1300 5322-0300
312-1175EA 423 EUR InStock
312-1175 312-0085
Échantillonneurs principaux, QuickPicker
Échantillonneurs Préleveurs de solides
En acier inoxydable, ces flacons échantillonneurs sont en PE. Le QuickPicker est spécialement adapté au prélèvement de produits dans des sachets, sacs ou containers ouverts et à leur transvasement direct dans les bouteilles d'échantillonnage prévues à cet effet.
  • Pointe amovible
  • Utilisation et nettoyage faciles
  • Aucun bord ni crevasse, aucun matériau échantillon résiduel
Information de livraison: Informations de livraison : l'échantillonneur QuickPicker est fourni avec 2 flacons d'échantillon et une brosse de nettoyage.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité