L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneur, StickProof
Fournisseur: BURKLE
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 715 EUR InStock
312-1176 300-0117
Échantillonneur, StickProof
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Échantillonneur pour les poudres en acier inoxydable. L'entrée conique permet la collecte d'échantillons de différentes tailles jusqu'à 50 ml environ. Fabriqué sans bord, rainure ou crevasse pour un nettoyage facile. L'échantillon est prélevé directement dans le sac de prélèvement, est maintenu en place avec la pince fournie. Ø du trou StickProof 25 mm ; longueur de chambre 120 mm. Sacs d'échantillonnage : 170×120 mm pour 400 ml.
  • La pointe particulièrement fine peut être insérée facilement et profondément
  • Surface polie
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité