Échantillonneur, SiloPicker
Fournisseur: Bürkle
SiloPicker
300-1025EA 800 EUR InStock
300-1025
Échantillonneur, SiloPicker
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Pour l'échantillonnage des produits en vrac à des profondeurs jusqu'à 3,5 mètres, en fonction de la densité des substances en vrac à échantillonner. L'insertion de l'échantillonneur dans les produits en vrac ferme la chambre de collecte. Une fois la profondeur souhaitée atteinte, la chambre de collecte est ouverte par retrait de l'échantillonneur, la chambre est remplie et peut être extraite et collectée.
  • Manipulation aisée
  • L'échantillonneur de 1300 mm de long peut être prolongé jusqu'à 3500 mm à l'aide des tiges d'extension
  • Acier inoxydable V4A (1.4404)/AISI 316 L
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité