L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Échantillonneur à glace
Fournisseur: BURKLE
5339-1050 5339-0300 5339-0550
300-1049EA 937 EUR InStock
300-1049 300-1047 300-1048
Échantillonneur à glace
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Préleveur conçu pour le prélèvement de produits surgelés, fortement visqueux et pâteux, comme par ex. la glace alimentaire et substances analogues. La lame en forme de foret pénètre d’elle-même dans le produit surgelé. Le cylindre collecteur est facile à retirer grâce à l’accouplement à baïonnette. L’échantillon est alors libéré et peut être retiré.
  • Inox V4A (1.4404), électropoli
  • Stérilisable
  • Nettoyage simple
  • Cylindre collecteur 38 mm Ø
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité