VWR®, Agitateur pour microplaques, grande vitesse
Fournisseur: VWR
444-7016EA 4947 EUR InStock
444-7016 VWRU14216-214 VWRU13500-890
VWR®, Agitateur pour microplaques, grande vitesse
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Idéal pour les applications en biologie moléculaire, la lyse mécanique et chimique des cellules, le mélange d’échantillons de tissus, le mélange de suspensions cytogénétiques et les suspensions de cellules par vortex. L’agitateur est également idéal pour l’émulsification de fluides visqueux bipolaires et pour le mélange de fluides dans des tubes de petit diamètre. Spécialement conçu pour agiter et / ou vortexer les microplaques en mode minuté ou continu. L’agitateur dispose d’un mode minuté programmable de 1 s à 160 h. La vitesse et le temps se règlent facilement avec les flèches haut / bas du panneau avant.
  • Supporte jusqu’à 6 microplaques sans double empilage, jusqu’à 48 microplaques avec empilage (6 en couches horizontales, jusqu’à 8 en empilement vertical). Peut être utilisé avec des récipients jusqu’à 127 mm de haut
  • Minuteur et contrôle de vitesse numérique programmable
  • Fonction pulsation programmable pour améliorer le mélange
  • Utilisable de 4 à 40 °C, dans un incubateur ou une chambre froide
  • Interface RS232
L’ensemble plateau de 279×311 mm comprend un tampon en mousse et peut accueillir jusqu’à 48 microplaques à 96 puits. La hauteur du plateau est réglable de 3,2 mm à 127 mm et s’adapte à la plupart des microplaques, y compris les microplaques à puits profonds. Les microplaques peuvent être empilées jusqu’à six hauteurs, jusqu’à une hauteur maximale de 127 mm. Les 12 pieds à ventouse et le poids de l’appareil empêchent l’agitateur de se déplacer sur la paillasse. La fonction pulsation permet à l’utilisateur de programmer l’appareil pour qu’il s’arrête et démarre à une large plage d’intervalles. L’action répétitive d’arrêt et de démarrage est idéale pour les applications de mélange difficiles, telles que l’émulsification de liquides très visqueux ou bipolaires.
Informations de commande: Fourni avec un plateau supérieur et un milieu de culture sur plateau. Milieu de culture sur plateau et plateau supérieur de rechange disponibles séparément. Chaque unité est fournie avec trois prises (EU, UK et CH) et peut être utilisée dans toute l'Europe.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité