Mixeur pour microplaques et microtubes à essais, MixMate®
Fournisseur: Eppendorf
MixMate®
EPPE5353000.510EA 2068 EUR InStock
EPPE5353000.537 EPPE5353000.510
Mixeur pour microplaques et microtubes à essais, MixMate®
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Novateur, flexible et compact, ce mixeur est spécialement conçu pour le mélange de petits volumes dans divers formats de plaques et formats de tubes. Les mouvements de mélange rapides et précis (système 2DMix-Control) assurent un mélange efficace et extrêmement homogène, pour une grande reproductibilité des résultats. Les MixMate® de paillasse polyvalents peuvent être utilisés pour les microtubes à essai, les tubes et barrettes PCR, les plaques PCR à jupe, à demi-jupe et sans jupe, les plaques Deepwell et les microplaques de titrage. Parfaitement adaptés au mélange de préparations de PCR, à la resuspension de pastilles, aux tests ELISA, à la quantification des protéines, aux tests de gène rapporteur et au mélange de préparations de restriction. Les MixMate® disposent d'une fonction vortex intégrée et d'une détection de déséquilibre automatique.
  • Le système 2DMix-Control permet d'obtenir un mélange optimisé avec une technologie anti-éclaboussures
  • Touches d'affichage préprogrammées pour différents types de tubes
  • Appareils multifonctions et souples : mélange de plaques et de tubes, agitation vortex
  • L'affichage numérique permet le réglage et l'affichage simples et précis de la vitesse et de l'heure
  • Fonctionnement continu ou temporisé de 15 s à 99,5 h
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 61010 : IP 20
Informations de commande: Porte-tubes disponibles en option.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité