L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Secoueurs à microplaques, Variomag Monoshake et Teleshake
Fournisseur: THERMO H + P LABORTECHNIK
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1240 EUR InStock
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Secoueurs à microplaques, Variomag Monoshake et Teleshake
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Les secoueurs à microplaques ultra-plats avec entraînement VARIOMAG sont particulièrement adaptés à une intégration aisée dans des systèmes robotiques. Le Monoshake est un agitateur à contrôle direct, dont la vitesse est réglable manuellement à l'aide d'un bouton. Le Teleshake est identique au Monoshake, à ceci près qu'il possède une interface RS232, qui permet de commander l'appareil à distance via une unité de commande et un logiciel. Il est possible de contrôler directement et indépendamment 14 appareils à l'aide d'une seule interface RS232. Lorsque l'appareil est hors tension, la plaqueMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité