Agitateurs orbitaux, Vibramax
Fournisseur: Heidolph
Vibramax
444-1487EA 865 EUR InStock
444-1487 444-1220 444-1231 444-1232 444-1230
Agitateurs orbitaux, Vibramax
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs à plate-forme vibrante conçus pour des tubes à essais ou autres récipients, avec molettes analogiques pour régler la fréquence de vibration. Le moteur isolé permet de réduire pratiquement à néant le transfert thermique avec la plate-forme.
  • Fonctionnement continu ou temporisé : permet un fonctionnement sans surveillance pendant 120 minutes maximum, avec signal sonore
  • Le Vibramax 100 possède une plus grande orbite pour de meilleurs résultats de mélange, même avec de petites quantités
  • La plus petite orbite du Vibramax 110 empêche la contamination entre les tubes, même remplis
  • Utilisable de 0 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froide
Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529 : IP 30
Informations de commande: fournis avec un tapis de caoutchouc antidérapant, les accessoires devant être commandés séparément. Accessoires du Vibramax 100 de catégorie B ; accessoires du Vibramax 110 de catégorie C.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité