Agitateurs orbitaux, Rotamax 120 et série Unimax
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
543-12310-00 544-41200-00 543-12319-00 543-12310-06 542-10020-09 544-41200-06 543-12319-06 542-10020-02 543-12310-02 543-12319-02 544-41200-02
444-1310EA 1819 EUR InStock
444-1310 444-1116 444-0085 444-1234 444-1235 444-1233 444-0197 444-1472 444-1476 444-1477 444-1489
Agitateurs orbitaux, Rotamax 120 et série Unimax
Agitateurs Agitateurs orbitaux
Agitateurs à mouvement orbital avec cadrans de contrôle analogiques pour régler la fréquence de vibration. Mouvement d'agitation bidimensionnel idéal pour les cultures de micro-organismes, de cellules ou de tissus. Mouvement réglable en continu.
  • Fonctionnement continu ou temporisé; fonction de minuterie avec signal sonore pour un fonctionnement sans surveillance: jusqu'à 999 min de durée de fonctionnement pour l'Unimax 1010, 120 minutes pour le Rotamax 120 et l'Unimax 2010
  • Modèles Unimax fournis avec affichage numérique de la vitesse (Unimax 2010), ou de la vitesse et du temps (Unimax 1010)
  • Système modulaire: possibilité de combiner l'Unimax 1010 avec l'incubateur 1000, avec capot d'incubateur bas ou haut
  • Utilisables de 0 à 50 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur ou une chambre froid
IP protection class according to DIN EN 60529: Rotamax IP 30, Unimax 1010 IP 40, Unimax 2010 IP 20
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 30 pour le Rotamax, IP 40 pour l'Unimax 1010, IP 20 pour l'Unimax 2010
Informations sur les accessoires: Accessoires du Rotamax de catégorie B ; accessoires de l'Unimax 1010 de catégorie D ; accessoires de l'Unimax 2010 de catégorie E. Kit complet Unimax 1010 avec : agitateur orbital à plate-forme Unimax 1010, module chauffant, incubateur Incubator 1000 et couvercle d'incubation haut.
Information de livraison: fourni avec un tapis de caoutchouc antidérapant, les accessoires devant être commandés séparément.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité